Salzsäure 30%
Lieferant: Wako
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
636-03325
WAKO636-03325EA 778 EUR
WAKO636-03325
Salzsäure 30%
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II