Wasserstoffperoxid 35%
Lieferant: Wako
Gefahr
637-03355
WAKO637-03355EA 0 EUR
WAKO637-03355
Wasserstoffperoxid 35%
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II