Bromwasserstoff 47%
Lieferant: Wako
Gefahr
Synonyme: Bromwasserstoff, Hydrogenbromid
639-04655
WAKO639-04655EA 546 EUR
WAKO639-04655
Bromwasserstoff 47%
Bromwasserstoff
Formel: HBr
Molecular Weight: 80,91 g/mol
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II