Flame 110 Laborversion, Präzisions- und Überkopfgasbrenner Tastenfunktion, Düse Propan-/ Butangas, Abnehmbarer Spezialbrennkopf Halteblech mit 2 Flügelmuttern für Überkopfbefestigung, Schraubenschlüssel 17 mm für Gasanschluss Schaltnetzteil (weltweit 1 * 1 ST
Lieferant: WLD-TEC GmbH
Flame 110 Laborversion, Präzisions- und Überkopfgasbrenner Tastenfunktion, Düse Propan-/ Butangas, Abnehmbarer Spezialbrennkopf Halteblech mit 2 Flügelmuttern für Überkopfbefestigung, Schraubenschlüssel 17 mm für Gasanschluss Schaltnetzteil (weltweit 1 * 1 ST