Analytische HPLC-Säulen, XTerra® Phenyl
Lieferant: WATERS
186001147
WATE186001147EA 1870 EUR
WATE186001147
Analytische HPLC-Säulen, XTerra® Phenyl
Chromatographiesäulen
XTerra® Phenyl-Säulen sind hybridbasierte Umkehrphasensäulen mit Phenylligandenfunktionalität. Diese Säulen der ersten Generation bieten eine überlegene pH-Stabilität im Vergleich zu einer Säule auf Silicabasis.