WEDO® Safety Cutter Plus 839, durch den leichtgängigen, langen Hebel zum Auslösen der Klinge liegt der Safety Cutter Plus 839 bequem in der Hand. Gehäuse aus Nylon mit gummierten Griffzone, Klingenführung aus Metall. Die federbelastete Klinge zieht s 1 * 1 ST
Lieferant: WEDO WERNER DORSCH
WEDO® Safety Cutter Plus 839, durch den leichtgängigen, langen Hebel zum Auslösen der Klinge liegt der Safety Cutter Plus 839 bequem in der Hand. Gehäuse aus Nylon mit gummierten Griffzone, Klingenführung aus Metall. Die federbelastete Klinge zieht s 1 * 1 ST