Kolben, Jod
Lieferant: WEPA PUALUS AND THEWALT
019432
WEPA019432EA 135 EUR
WEPA019432
Kolben, Jod
Kolben Jodzahlkolben
Jodflasche mit NS, Weithals aus Borosilikatglas, mit NS und Deckelstopfen.
  • Normschliffverbindungen: 45/40