903 Probenentnahmekarte mit vier Probenpunkten.
- Gebrauchsfertige Karten und Kits sparen Zeit und Kosten bei Probenentnahme, Transport und Archivierung.
- Strenge Qualitätskontrollen und ISO 9001-Herstellungsstandards gewährleisten hohe Qualität, Reproduzierbarkeit und Reinheit.
Das Papier unserer 903 Proteinsaver Snap-Apart-Karte, bedruckt mit vier Kreisen im Durchmesser von einem halben Zoll, ist zwischen zwei Deckblättern eingeschlossen. Jeder Kreis hat 75 - 80 µl Probenvolumen. Zur Verwendung der 903 Proteinsaver Snap-Apart Card wird eine Abdeckung abgerissen, die Probe entnommen und die verbleibende Abdeckung über die Probe gefaltet. Diese Abdeckung ist mit dem universellen Biogefährdungssymbol bedruckt.
Die Karten sind gebrauchsfertig und ermöglichen die einfache Entnahme, Identifizierung und den Transport von Proben, ohne dass teure Gefrierschränke oder Trockeneislieferungen erforderlich sind.
Standards: Nach den geltenden Vorschriften werden Probenentnahmekarten, einschließlich Neugeborenen-Screeningkarten, die für diagnostische Tests am Menschen verwendet werden, gemäß der europäischen IVD-Richtlinie als „sonstige“ IVD-Produkte eingestuft und benötigen für den Vertrieb innerhalb der Europäischen Union die CE-Kennzeichnung. Alle von Whatman in der EU hergestellten und bedruckten 903 Probenentnahmegeräte für Neugeborenentests werden einer Qualitätskontrolle nach dem Druck unterzogen und tragen die CE-Kennzeichnung.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten Proteinsparkarten sind nur für Forschungszwecke bestimmt. Whatman übernimmt keine Verantwortung für die Qualität oder Leistung von 903-Sammelgeräten, die von Drittanbietern konvertiert, bedruckt oder verpackt wurden.