Flaschen, Weithals, mit Normschliffverbindungen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
216017 216019 216020 216021 W216015
WHEA216017EA 832 EUR
WHEA216017 WHEA216019 WHEA216020 WHEA216021 WHEAW216015
Flaschen, Weithals, mit Normschliffverbindungen, WHEATON®
Flaschen Glasflaschen
Flasche und Stopfen aus Borosilikatglas.
  • Mit tropffreiem Ausguss
  • Der geschliffene Glasstopfen sitzt sicher und verhindert Kontaminationen
  • Einfach zu säubern
  • Autoklavierbar
Weithals ideal für Feststoffe und viskosen Flüssigkeiten