Verdünnungsfläschchen mit Kappe, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
225002
WHEA225002EA 300 EUR
WHEA225002
Verdünnungsfläschchen mit Kappe, WHEATON®
Vials
Diese Fläschchen bestehen gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A aus 33 Borosilikatglas mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
  • 3 ml-Inhalt durch blaue Linie markiert
  • Vormontierte Phenol-Schraubkappe schwarz inkl. 14B-Gummi-Einlage
Verpackung: Die Fläschchen sind in Wellpappe-Trays mit Gittereinteilung verpackt.