SerumFläschchen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
223687 WUBB2MLC-T-EP WUBB5MLA-T-EP
548-2014EA 331 EUR
548-2014 WHEAWUBB2MLC-T-EP WHEAWUBB5MLA-T-EP
SerumFläschchen, WHEATON®
Vials
Die transparenten Fläschchen werden aus Wheaton 200 hergestellt, einem Borosilikatglas, das kaum extrahierbare Substanzen enthält und eine gleichbleibende Wanddicke garantiert. Die braunen Fläschchen bestehen aus dem Borosilikatglas Wheaton 320.
  • Mit Rollrand und speziell geformtem Boden für mehr Stabilität
  • Diese Merkmale spielen bei der Lyophilisation eine besondere Rolle
  • Fläschchen zur deutlichen Verringerung der Partikelkontamination in Schrumpffolienmodulen verpackt
Standards: Gemäß den Normen ASTM Typ 1, Klasse A/B sowie USP Typ 1.
Lieferumfang: Die Fläschchen werden ohne Verschlusskappen geliefert.