HEIZHAUBE SERIE G2 1000ML 230V EU PILZ Heizhaube Classic Line Serie G2 mit gehäkelten Außenmantel Abnehmbares Netzkabel mit Personenschutzstecker und Schuko-Stecker. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 450 W Max. zulässige Betriebstemperatur 450C 1 * 1 ST
Lieferant: WINKLER
HEIZHAUBE SERIE G2 1000ML 230V EU PILZ Heizhaube Classic Line Serie G2 mit gehäkelten Außenmantel Abnehmbares Netzkabel mit Personenschutzstecker und Schuko-Stecker. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 450 W Max. zulässige Betriebstemperatur 450C 1 * 1 ST