Heizband, WBG00402 230VAC, 1000W Glasseidenisoliertes Heizband Betrieb nur mit Temperaturüberwachung zulässig. Betriebsspannung: 230 VAC Leistung: 125 W (±10%) Max. zulässige Betriebstemperatur: 400°C Abmessungen: 30 x 5 mm Min. Biegeradius: > 15 mm 1 * 1 ST
Lieferant: WINKLER
Heizband, WBG00402 230VAC, 1000W Glasseidenisoliertes Heizband Betrieb nur mit Temperaturüberwachung zulässig. Betriebsspannung: 230 VAC Leistung: 125 W (±10%) Max. zulässige Betriebstemperatur: 400°C Abmessungen: 30 x 5 mm Min. Biegeradius: > 15 mm 1 * 1 ST