HEIZBAND WBS00202 (100 W/m) 200 W, 1,8 m, max. 200C Heizband, 4 Heizleiter, silikonisoliert, mit Schutzleiterumflechtung Betrieb nur mit Temperaturüberwachung. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 200 W Max. zulässige Betriebstemperatur 200C Länge 1 * 1 ST
Lieferant: WINKLER
HEIZBAND WBS00202 (100 W/m) 200 W, 1,8 m, max. 200C Heizband, 4 Heizleiter, silikonisoliert, mit Schutzleiterumflechtung Betrieb nur mit Temperaturüberwachung. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 200 W Max. zulässige Betriebstemperatur 200C Länge 1 * 1 ST