passend zu T-500 Serie Thermoelement Typ K, Fühlerlänge 300 mm, Durchmesser 1,6 mm Max. zulässige Betriebstemperatur 1000C Anschlusskabel 1,2 m. Mineralisoliertes Thermoelement Typ K nach DIN EN 60584 Klasse 2, Mantel aus Inconel 1 * 1 ST
Lieferant: WINKLER
passend zu T-500 Serie Thermoelement Typ K, Fühlerlänge 300 mm, Durchmesser 1,6 mm Max. zulässige Betriebstemperatur 1000C Anschlusskabel 1,2 m. Mineralisoliertes Thermoelement Typ K nach DIN EN 60584 Klasse 2, Mantel aus Inconel 1 * 1 ST