PILZ Heizhaube Classic Line Serie G2H mit gehäkelten Außenmantel Abnehmbares Netzkabel mit Personenschutzstecker und Schuko-Stecker. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 2.500 W Max. zulässige Betriebstemperatur 900C Für Kolbengrösse 6.000 ml. Gerä 1 * 1 ST
Lieferant: WINKLER
PILZ Heizhaube Classic Line Serie G2H mit gehäkelten Außenmantel Abnehmbares Netzkabel mit Personenschutzstecker und Schuko-Stecker. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 2.500 W Max. zulässige Betriebstemperatur 900C Für Kolbengrösse 6.000 ml. Gerä 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!