Adapter, Reduzierung, Preciso
Lieferant: witeg Labortechnik
0.500.005 0.500.020
WITG0.500.005EA 8.9 EUR
WITG0.500.005 WITG0.500.020
Adapter, Reduzierung, Preciso
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Reduzieradapter von großem Konus an der Basis auf kleine Buchse an der Oberseite.
Standards: Entsprechen DIN 12257.