Kolben, runder Boden, mit Normschliff
Lieferant: witeg Labortechnik
0.600.010 0.603.025 0.603.025.E 0.603.050.E 0.603.100.E 0.603.250.E 0.603.500.E 0.603.001.E 0.603.002.E 0.602.250.E 0.602.500.E 0.602.001.E 0.602.002.E 0.604.250.E 0.604.500.E 0.604.001.E 0.600.100.E 0.600.250.E 0.601.025.E 0.601.050.E 0.601.100.E 0.601.250.E 0.602.025.E 0.602.050.E 0.602.100.E 0.600.005.E 0.600.010.E 0.600.025.E 0.600.050.E
201-1371EA 75.1 EUR
201-1371 WITG0.603.025 WITG0.603.025.E WITG0.603.050.E WITG0.603.100.E WITG0.603.250.E WITG0.603.500.E WITG0.603.001.E WITG0.603.002.E WITG0.602.250.E WITG0.602.500.E WITG0.602.001.E WITG0.602.002.E WITG0.604.250.E WITG0.604.500.E WITG0.604.001.E WITG0.600.100.E WITG0.600.250.E WITG0.601.025.E WITG0.601.050.E WITG0.601.100.E WITG0.601.250.E WITG0.602.025.E WITG0.602.050.E WITG0.602.100.E WITG0.600.005.E WITG0.600.010.E WITG0.600.025.E WITG0.600.050.E
Kolben, runder Boden, mit Normschliff
Kolben Rundkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Ein zentraler Hals, zur Destillation und Extraktion geeignet.