Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Lieferant: witeg Labortechnik
0.620.250 0.624.200 0.624.002 0.624.300 0.624.003 0.624.005 0.619.010.BR 0.619.025.BR 0.619.005.BR 0.620.025 0.620.050 0.622.250.BR 0.622.500.BR 0.622.100.BR 0.620.100 0.620.005 0.622.001.BR 0.622.002.BR 0.624.001.BR 0.620.025.BR 0.620.250.BR 0.620.100.BR 0.620.050.BR 0.621.050.E 0.621.100.E 0.621.200.E 0.621.250.E 0.621.300.E 0.621.500.E 0.621.001.E 0.621.002.E 0.622.001.E 0.622.002.E 0.624.250.E 0.624.300.E 0.624.500.E 0.624.001.E 0.624.002.E 0.620.100.E 0.620.250.E 0.619.005.E 0.619.010.E 0.619.025.E 0.619.050.E 0.619.100.E 0.619.250.E 0.620.005.E 0.620.010.E 0.620.025.E 0.620.050.E 0.622.050.E 0.622.100.E 0.622.200.E 0.622.250.E 0.622.300.E 0.622.500.E
201-0184EA 12.8 EUR
201-0184 201-0188 WITG0.624.002 201-0189 201-0190 201-0196 WITG0.619.010.BR WITG0.619.025.BR WITG0.619.005.BR WITG0.620.025 WITG0.620.050 WITG0.622.250.BR WITG0.622.500.BR WITG0.622.100.BR WITG0.620.100 201-0181 WITG0.622.001.BR WITG0.622.002.BR WITG0.624.001.BR WITG0.620.025.BR WITG0.620.250.BR WITG0.620.100.BR WITG0.620.050.BR WITG0.621.050.E WITG0.621.100.E WITG0.621.200.E WITG0.621.250.E WITG0.621.300.E WITG0.621.500.E WITG0.621.001.E WITG0.621.002.E WITG0.622.001.E WITG0.622.002.E WITG0.624.250.E WITG0.624.300.E WITG0.624.500.E WITG0.624.001.E WITG0.624.002.E WITG0.620.100.E WITG0.620.250.E WITG0.619.005.E WITG0.619.010.E WITG0.619.025.E WITG0.619.050.E WITG0.619.100.E WITG0.619.250.E WITG0.620.005.E WITG0.620.010.E WITG0.620.025.E WITG0.620.050.E WITG0.622.050.E WITG0.622.100.E WITG0.622.200.E WITG0.622.250.E WITG0.622.300.E WITG0.622.500.E
Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
Kolben Erlenmeyerkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3 oder Borosilikatglas 3.3 (Typ Economy), klar oder braun.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Wärmeausdehnung
Volumenaufdruck.