Kolben, Birnenform mit Normschliff
Lieferant: witeg Labortechnik
0.664.100 0.662.250 0.664.050
WITG0.664.100EA 11.8 EUR
WITG0.664.100 WITG0.662.250 WITG0.664.050
Kolben, Birnenform mit Normschliff
Kolben Spitzkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Die konische Geometrie macht sie ideal für Reaktionen im kleinen Maßstab.