Kolben, birnenförmig, gemäß. Claisen, mit zwei Hälsen
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
0.783.025
WITG0.783.025EA 82.3 EUR
WITG0.783.025
Kolben, birnenförmig, gemäß. Claisen, mit zwei Hälsen
Kolben Spitzkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mittelhälse mit Muffe NS 14/23, Seitenhals mit Konus NS 14/23.