Kolben, birnenförmig, Claisen-Vigreux, mit zwei Hälsen
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
0.786.025
WITG0.786.025EA 107 EUR
WITG0.786.025
Kolben, birnenförmig, Claisen-Vigreux, mit zwei Hälsen
Kolben Spitzkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Enthält eine kurze Fraktionierkolonne vom Typ Vigreux. Kolbenvertiefungen sorgen für engen Kontakt zwischen Dampf und Flüssigkeit.