Sulfonierungskolben, mit vier Hälsen
Lieferant: witeg Labortechnik
0.850.050 0.850.035 0.850.031 0.850.032 0.850.074 0.850.101 0.850.600
WITG0.850.050EA 159 EUR
WITG0.850.050 WITG0.850.035 WITG0.850.031 WITG0.850.032 WITG0.850.074 WITG0.850.101 WITG0.850.600
Sulfonierungskolben, mit vier Hälsen
Kolben Sulfonierungskolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit zwei parallelen und zwei abgewinkelten Seitenhälsen.