schmiermittel- und ölfreier Kolben, mit Überhitzungsschutz, AC 230 V, max. Vakuum 85 mbar abs., Flussrate 100 L/min bei 50Hz, max. Leistung 250W (1/3 HP), Anschluss I 10 mm, inkl. Vakuumregler, CE Zertifikat, 35 x 13 x 21 cm, 7,0 kg 1 * 1 ST
Lieferant: witeg Labortechnik
schmiermittel- und ölfreier Kolben, mit Überhitzungsschutz, AC 230 V, max. Vakuum 85 mbar abs., Flussrate 100 L/min bei 50Hz, max. Leistung 250W (1/3 HP), Anschluss I 10 mm, inkl. Vakuumregler, CE Zertifikat, 35 x 13 x 21 cm, 7,0 kg 1 * 1 ST