Destillieraufsätze, Claisen-Typ
Lieferant: witeg Labortechnik
1.020.004
WITG1.020.004EA 55.9 EUR
WITG1.020.004
Destillieraufsätze, Claisen-Typ
Destillationsbauteile Destillieraufsätze
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Gem. DIN 12594 und zusätzlich zur Norm mit zwei parallelen NS-Hülsen und zwei NS-Kegeln (Ablaufwinkel: 75°), für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten