Tropfenfänger, gebogen, gem. Stutzer
Lieferant: witeg Labortechnik
1.425.005
WITG1.425.005EA 86.3 EUR
WITG1.425.005
Tropfenfänger, gebogen, gem. Stutzer
Destillationsbauteile Destillieraufsätze
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zwei Standardschliff-Kegel, um 75° geneigt. Wird direkt auf den Destillationskolben aufgesetzt, um Tropfen abzufangen.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten