Kondensatoren, Dimroth, Doppelspulen
Lieferant: witeg Labortechnik
1.750.400
WITG1.750.400EA 229 EUR
WITG1.750.400
Kondensatoren, Dimroth, Doppelspulen
Kühler
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit zwei Kühlschlangen. Wasseranschluss mit zwei Glasoliven.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten