Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Lieferant: witeg Labortechnik
1.869.025 1.869.050 1.869.100 1.869.250
WITG1.869.025EA 191 EUR
WITG1.869.025 WITG1.869.050 WITG1.869.100 WITG1.869.250
Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
Tropftrichter, zylindrisch, aus Borosilikatglas, mit Nadelventil-Hahn mit PTFE-Nadelventil.
  • Graduiert
  • Mit NS-Kegel und Hülse
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Sicherungsmutter mit Schraubgewinde