Adapter, Auffangbehälter, Vakuum, gebogen
Lieferant: witeg Labortechnik
1.906.025
WITG1.906.025EA 34.9 EUR
WITG1.906.025
Adapter, Auffangbehälter, Vakuum, gebogen
Destillationsbauteile Destilliervorstöße
Borosilikatglas 3.3
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Adapter für Auffangbehälter, gebogen (Winkel: (105°) mit NS-Hülse und NS-Kegel, Vakuumanschluss: Glasolive, mit Ablassspitze.
Standards: DIN 12594
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten