Messkolben, Klasse A, Glas, klar, ohne Stopfen
Lieferant: witeg Labortechnik
3.662.00114 3.662.00214
WITG3.662.00114EA 8.3 EUR
WITG3.662.00114 WITG3.662.00214
Messkolben, Klasse A, Glas, klar, ohne Stopfen
Kolben Messkolben
Messkolben mit Schliffhals hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.
  • Braune Markierungen
  • Ohne Stopfen
Standards: DE-M-Kennzeichnung gemäß deutschem Eichgesetz Toleranz gemäß DIN EN ISO 104.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten