Messzylinder, Klasse B
Lieferant: witeg Labortechnik
3.700.200 3.700.003
613-5248EA 86.9 EUR
613-5248 WITG3.700.003
Messzylinder, Klasse B
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
  • Auf Einguss geeicht (TC, IN) Sechskantfuß mit Kunststofffuß und Schutzkragen, Ausguss Braune Graduierung
Standards: DIN EN ISO 4788