Flaschenaufsatz-Dispenser, LABmax
Lieferant: witeg Labortechnik
5.370.001 5.370.801 5.370.802 5.370.803 5.370.804 5.370.805 5.370.002 5.370.003 5.370.004 5.370.005 5.370.006
613-9111EA 269 EUR
613-9111 WITG5.370.801 WITG5.370.802 WITG5.370.803 WITG5.370.804 WITG5.370.805 WITG5.370.002 WITG5.370.003 WITG5.370.004 WITG5.370.005 WITG5.370.006
Flaschenaufsatz-Dispenser, LABmax
Flaschenaufsatz-Dispenser
Die Dispenser verfügen über ein einzigartiges, chemikalienbeständiges Direktverdränger-Kolbensystem, das eine sichere und gleichmäßige Dosierung ermöglicht.
  • Einzigartiges geschlossenes Luftreinigungssystem
  • Reagenzschutzventil verhindert Leckagen
  • Exklusive 360°-Drehung
  • Schnelle und präzise Volumeneinstellung
  • Einzigartiges Kolbendesign
Die Geräte sind mit einem einzigartigen Entleerungssystem ausgestattet, das Reagenzienverlust sowie Tropfen und Spritzen von Medien verhindert. Ein exklusives Reagenzschutzventil verhindert versehentliches Entleeren und macht das Verschließen des Entleerungsschlauchs bei Nichtgebrauch überflüssig. Der Volumeneinstellknopf ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung und fixiert das Volumen. Der Entleerungsschlauch ist um 360° drehbar und ermöglicht so eine bequeme Dosierung und sichere Positionierung über dem Reagenzetikett. Basis-Dispenser verfügen über ein PTFE-System für den universellen Einsatz. Wählen Sie einen PTFE-ausgekleideten Dispenser für Anwendungen mit Flusssäure oder einen glasausgekleideten Dispenser für organische Lösungsmittel. Die Dispenser lassen sich zur Reinigung leicht zerlegen. Die automatische Kalibrierung macht Nachjustieren überflüssig. Vollständig autoklavierbar bis 121 °C.
Standards: ISO 9001, CE zertifiziert.
Bestellinformation:
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind ein Betriebsartenwähler für die Luftreinigung, Füll- und Entleerungsschläuche, Gewindeadapter und eine Bedienungsanleitung.
Verpackung:
Bitte beachten