Zellkulturkolben, Erlenmeyerform, BIOGEN
Lieferant: witeg Labortechnik
5.507.108 5.507.106 5.507.104 5.507.107 5.507.102
WITG5.507.108EA 82 EUR
WITG5.507.108 WITG5.507.106 WITG5.507.104 WITG5.507.107 WITG5.507.102
Zellkulturkolben, Erlenmeyerform, BIOGEN
Kolben Kulturkolben
Zellkulturkolben, aus Borosilikatglas hergestellt, Erlenmeyerform für Kreisschüttler.
  • Gerader Hals für Metallverschlüsse
  • Schüttelkolben mit drei Schikanen
  • Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten