Destillationskolben, Engler-Typ
Lieferant: witeg Labortechnik
5.522.125
WITG5.522.125EA 28 EUR
WITG5.522.125
Destillationskolben, Engler-Typ
Kolben Destillierkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Durch die gleichmäßige Wanddickenverteilung sind diese Kolben ideal für Heizanwendungen und Destillationen.