Abklärflaschen mit Schraubverschlüssen und Absperrhahn
Lieferant: witeg Labortechnik
5.611.001 5.611.002 5.611.005 5.611.010
WITG5.611.001EA 139 EUR
WITG5.611.001 WITG5.611.002 WITG5.611.005 WITG5.611.010
Abklärflaschen mit Schraubverschlüssen und Absperrhahn
Flaschen Abklärflaschen
Borosilikatglas, klar, enger Hals.
  • Mit Schraubverschluss GL 45
  • Gewinderohre GL 32 und Ventilhahn
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Standards: DIN 12037