Woulff'sche Flaschen
Lieferant: witeg Labortechnik
5.663.000
WITG5.663.000EA 249 EUR
WITG5.663.000
Woulff'sche Flaschen
Flaschen Woulffsche Flaschen
Glas, klar, Kunststoffbeschichtung.
  • Klare Kunststoffbeschichtung zum Schutz vor mechanischem Bruch.
  • Reduziert die Gefahr von umherfliegenden Glassplittern und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruches.
  • Implosionsschutz
Komplettset inklusive 500-ml-Flasche mit 3 Hälsen (Mittelhals GL 25, Seitenhälse GL 18), Saugrohr mit Sicherheitsventil und analogem Manometer. Das Luftansaugrohr ist mit einem PTFE-Nadelventilhahn ausgestattet.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten