Trichter, Pulver
Lieferant: witeg Labortechnik
5.790.004 5.790.001
WITG5.790.004EA 18.2 EUR
WITG5.790.004 WITG5.790.001
Trichter, Pulver
Trichter Pulvertrichter
Pulvertrichter, aus DURAN®, Borosilikatglas 3.3, mit kurzem Stamm.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten