Woulff'sche Flaschen
Lieferant: witeg Labortechnik
5.810.500 5.810.010 5.810.005 5.810.002
WITG5.810.500EA 120 EUR
WITG5.810.500 WITG5.810.010 WITG5.810.005 WITG5.810.002
Woulff'sche Flaschen
Flaschen Woulffsche Flaschen
Aus Borosilikatglas hergestellt.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit drei Hälsen.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten