Flasche, Weithals, braun, mit Schraubverschlüssen
Lieferant: witeg Labortechnik
5.895.002
WITG5.895.002EA 34 EUR
WITG5.895.002
Flasche, Weithals, braun, mit Schraubverschlüssen
Flaschen Glasflaschen
Braune Flaschen, Weithals mit DIN.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Rundgewinde gemäß DIN 168
Ideal für Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern und Pasten. Braun gefärbtes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.