Pyknometer nach Hubbard , zylindrisch 24 ml, NS 24/15, nach DIN12806, und ASTM D-70, genau justiert, Klasse A , ausgewogen auf 2. Dezimale, für Pech und Teer. 1 * 1 ST
Lieferant: witeg Labortechnik
BOTTLE DENSITY 24ML TO HUBBARD CAPILLARY 1 * 1 items