Klemmen, drei Finger
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
8.430.000
WITG8.430.000EA 15.4 EUR
WITG8.430.000
Klemmen, drei Finger
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Diese universellen Klemmen mit drei Fingern sind aus lackiertem Aluminium mit vernickelten Messingschrauben.
  • Finger werden mit einer Korkschicht bedeckt und schützen so die eingeklemmten Artikel