Kolben, runder Boden, enger Hals, mit Bördelrand
Lieferant: witeg Labortechnik
8.609.025 8.609.100 8.609.250
WITG8.609.025EA 0 EUR
WITG8.609.025 WITG8.609.100 WITG8.609.250
Kolben, runder Boden, enger Hals, mit Bördelrand
Kolben Rundkolben
Quartzglas, klar.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten