Heizhauben mit Reaktionsgefäß, WiseTherm® WHM
Lieferant: witeg Labortechnik
DH.WHM12216
WITGDH.WHM12216EA 312 EUR
WITGDH.WHM12216
Heizhauben mit Reaktionsgefäß, WiseTherm® WHM
Heizgeräte Heizhauben
Heizhauben mit Außenseite aus Aluminium und Stoff-Innenseite. Der integrierte K-Typ-Thermosensor ist grundsätzlich eingebettet (außer Stoffmäntel), was eine präzise Steuerung der Mäntel ermöglicht, wenn er zusammen mit einer digitalen Fernsteuerung verwendet wird. Ein externer Thermosensor ist verfügbar, der eine präzise Kontrolle der Temperatur der Flüssigkeitsprobe im Gefäß ermöglicht, wenn er zusammen mit einer digitalen Fernsteuerung verwendet wird.
  • Höchsttemperatur 450 °C
  • Kann mit Magnetrührern verwendet werden
  • Säurebeständig mit robustem Stand
  • Mit Nickel-Chrom-Heizelement in Spiralform
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör, optional stehen ferngesteuerte Thermoregler zur Verfügung.