Lupenleuchte rllq 48/ 2 r 14w/100-240v/50/60hz/ip20 of: aluminium elox. (zo) linse: 3,5 dpt, gestänge: 500/484 mm, EU/UK/CH 1 * 1 ST
Lieferant: WALDMANN
Lupenleuchte rllq 48/ 2 r 14w/100-240v/50/60hz/ip20 of: aluminium elox. (zo) linse: 3,5 dpt, gestänge: 500/484 mm, EU/UK/CH 1 * 1 ST