Tfk 325-3,temperaturfühler zur automatischen temperaturkompensation in wässrigen lösungen, mit 3 m kabel und wasserdichtem stecker ( ip 67) 1 * 1 ST
Lieferant: WTW ONLINE
Tfk 325-3,temperaturfühler zur automatischen temperaturkompensation in wässrigen lösungen, mit 3 m kabel und wasserdichtem stecker ( ip 67) 1 * 1 ST