o-Xylol ≥98,0%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,2-Dimethylbenzol
X1040-18L
X1040-18LEA 681.88 EUR
X1040-18L
o-Xylol ≥98,0%, Reagenzqualität
o-Xylol
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1815558
Formel: C₈H₁₀
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 7,6 %(V)
Schmelzpunkt: -25 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008519
CAS-Nummer: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density 3.7 (vs air)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.0 %
m-, p-Xylene (GC) Max. 1.0 %
Ethyl benzene (GC) Max. 0.50 %
Toluene (GC) Max. 0.50 %
Autoignition Temperature 867 °F
Explosion Limit 7 %
Refractive Index n20/D 1.505 (lit.)