Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v) für die Biotechnologie

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

X205-450MLEA 69.2 EUR
X205-450ML X205-950ML
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) (v/v) für die Biotechnologie
Chloroform : isoamyl alcohol

Eine vorgemischte Lösung aus 24 Teilen Chloroform und einem Teil Isoamyl-Alkohol. Kombiniert mit Phenol (1:1) für Nukleinsäure Aufreinigungsschritte.

Formel: CHCl₃,C₅H₁₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1888
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR