Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v) für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
X205-450MLEA 69.2 EUR
X205-450ML X205-950ML
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v) für die Biotechnologie
Chloroform : isoamyl alcohol
Eine vorgemischte Lösung aus 24 Teilen Chloroform und einem Teil Isoamyl-Alkohol. Kombiniert mit Phenol (1:1) für Nukleinsäure Aufreinigungsschritte.
Formel: CHCl₃,C₅H₁₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Spezifisches Gewicht 1.446 - 1.463 g/ml
Wasser (Karl Fischer) ≤ 0,1 %