MES Natriumsalz ≥98%, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
X218-500GEA 665 EUR
X218-500G
MES Natriumsalz ≥98%, Reagenzqualität
MES Natriumsalz
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
MDL: MFCD00065473
CAS-Nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White crystalline powder
Moisture
Purity
Solubility (10%, Water) Pass