Polysorbat 20, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
X251-07EA
387.47
EUR
X251-07
X251-09
Polysorbat 20, J.T.Baker®
Polysorbat 20
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | Passes Test |
Identification (by IR) | Passes Test |
Not intended for Injectable Drug Use. |